Merck
536326
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzoic hydrazide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CONHNH2
CAS番号:
分子量:
154.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
139-143 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
hydrazine
SMILES記法
NNC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
InChI Key
UUISEXNUHLZEDB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
536326-1G:
536326-VAR:
536326-BULK:
536326-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)