Merck
533882
Sigma-Aldrich
4-メチル-1-ペンチン
98%
別名:
イソブチルアセチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH≡CCH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
82.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.393 (lit.)
bp
61-62 °C (lit.)
密度
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CC#C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h1,6H,5H2,2-3H3
InChI Key
OXRWICUICBZVAE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
24.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-4.44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
533882-5ML:
533882-VAR:
533882:
533882-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)