Merck
533874
Sigma-Aldrich
ブロモヨードメタン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2I
CAS番号:
分子量:
220.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.6382 (lit.)
bp
138-141 °C (lit.)
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
iodo
SMILES記法
BrCI
InChI
1S/CH2BrI/c2-1-3/h1H2
InChI Key
TUDWMIUPYRKEFN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • カルベン挿入反応
  • 超高速光解離
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
533874-BULK:
533874-25G:4548173994727
533874-VAR:
533874-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nicholas J Lodge et al.
Nuclear medicine and biology, 41(6), 524-535 (2014-05-06)
A radioligand for measuring the density of corticotropin-releasing factor subtype-1 receptors (CRF1 receptors) in living animal and human brain with positron emission tomography (PET) would be a useful tool for neuropsychiatric investigations and the development of drugs intended to interact