Merck
533068
Sigma-Aldrich
6-メトキシ-3-ピリジンカルボキシアルデヒド
98%
別名:
6-メトキシ-3-ニコチンアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO2
CAS番号:
分子量:
137.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Index Number:
627-354-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
51-54 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
COc1ccc(C=O)cn1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7-3-2-6(5-9)4-8-7/h2-5H,1H3
InChI Key
CTAIEPPAOULMFY-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, also known as 6-methoxy-3-nicotinaldehyde, can be prepared from 5-bromo-2-methoxypyridine.
アプリケーション
6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde may be used to prepare 6-methoxy-4-methyl-3-pyridinecarboxaldehyde and 6-methoxy-5-methyl-3-pyridinecarboxaldehyde.
An intermediate for the synthesis of the somatostatic sst3 receptor.
Substrate used in a synthesis of flavanones via an L-proline-catalyzed condensation with o-hydroxyarylketones.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
533068-VAR:
533068-25G:
533068-BULK:
533068-1G:
533068-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Asymmetry, 14, 3469-3477 (2003)
Tetrahedron Letters, 46, 6991-6991 (2005)
Lithiation of methoxypyridines directed by ?-amino alkoxides.
Comins DL and Killpack MO.
The Journal of Organic Chemistry, 55(1), 69-73 (1990)