Merck
531421
Sigma-Aldrich
2,2-ジフルオロ-2-(フルオロスルホニル)酢酸トリメチルシリル
別名:
Trimethylsilyl (fluorosulfonyl)difluoroacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FSO2CF2CO2Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
250.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
品質水準
屈折率
n20/D 1.367 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
密度
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C5H9F3O4SSi/c1-14(2,3)12-4(9)5(6,7)13(8,10)11/h1-3H3
InChI Key
XHVSCKNABCCCAC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • フルオロアルキル化試薬
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ジフルオロシクロプロパン類の合成
  • ジフルオロカルベン試薬の合成
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.1 °F - closed cup
引火点(℃)
26.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
531421-25G:
531421-BULK:
531421-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)