おすすめの製品
クロスリンク
1 % cross-linked
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
0.4-0.6 mmol/g loading
粒径
200-400 mesh
官能基
hydrazine
SMILES記法
[X]c1ccc(cc1)C(NN)(c3c(cccc3)Cl)c2ccccc2
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
530948-1G:
530948-BULK:
530948-VAR:
530948-5G:
530948-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)