Merck
529176
Sigma-Aldrich
3,4,5-トリフルオロベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C6H2CHO
CAS番号:
分子量:
160.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
不純物
≤3%
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
密度
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
Fc1cc(C=O)cc(F)c1F
InChI
1S/C7H3F3O/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-3H
InChI Key
NLAVHUUABUFSIG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde may be used in the synthesis of 3,4,5-tris(methylthio)benzaldehyde.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
529176-5ML:
529176-VAR:
529176-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kunhao Li et al.
Inorganic chemistry, 46(12), 4844-4849 (2007-05-10)
We introduce the 1,2,3-tris(organylthiophenyl) group as a symmetrical, multidentate chelation link for building coordination networks. For this, zinc(II) 5,10,15,20-tetrakis[3',4',5'-tris(methylthio)phenyl]porphyrin was synthesized and integrated into a two-dimensional network via coordination with BiBr3. The coordination link exhibits an unusually complex bonding pattern