Merck
528498
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzoic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
166.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
136-140 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CCOc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
DTFQMPQJMDEWKJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Ethoxybenzoic acid is a xenobiotic compound.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
528498-10G:
528498-VAR:
528498-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katsushi Amano et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 174(9), 5874-5883 (2005-04-23)
Emerging evidence has suggested environmental factors as causative agents in the pathogenesis of primary biliary cirrhosis (PBC). We have hypothesized that in PBC the lipoyl domain of the immunodominant E2 component of pyruvate dehydrogenase (PDC-E2) is replaced by a chemical