Merck
522554
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシフェニルボロン酸ピナコールエステル
98%
別名:
2-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17BO3
CAS番号:
分子量:
220.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2O
InChI
1S/C12H17BO3/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8,14H,1-4H3
InChI Key
VLROJECCXBBKPZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下に関与する反応剤です。
  • C型肝炎のポリメラーゼ酵素のインドール縮合複素環インヒビターの合成
  • サブフタロシアニン-ホウ酸‐架橋フェロセン-フラーレン複合体のパイ相互作用、電子構造、および過渡UV吸収についての研究
  • サブフタロシアニンと縮合環ニコチン誘導体の合成
  • ヒドロキシル化オリゴアレーンホスフィンの合成のための鈴木-宮浦カップリング-トリフレート化配列、還元、および塩の生成
鈴木カップリング反応に広く用いられています
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
522554-BULK:
522554-1G:
522554-5G:
522554-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron, 58, 9633-9695 (2002)
資料
The synthesis of biaryl compounds via the Suzuki coupling reaction has become more commonplace now that many arylboronic acids are readily available. We are pleased to offer arylboronic acid pinacol esters4 as part of a growing line of products used in the Suzuki coupling reaction.