About This Item
化学式:
CH3(CH2)3C6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
178.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
≥95%
mp
91-97 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO2/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8,12-13H,2-4H2,1H3
InChI Key
UGZUUTHZEATQAM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
Suzuki-Miyauraクロスカップリング
アルデヒドのNHC-鉄触媒空気酸化的芳香族エステル化
パラジウム触媒酸化的Heck型反応
Suzuki-Miyauraクロスカップリング
アルデヒドのNHC-鉄触媒空気酸化的芳香族エステル化
パラジウム触媒酸化的Heck型反応
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
521493-5G:
521493-VAR:
521493-BULK:
521493-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)