Merck
521388
Sigma-Aldrich
2,4-ジクロロフェニルボロン酸
≥95%
別名:
2,4-ジクロロベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
190.82
Beilstein:
4983878
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
mp
246-249 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,10-11H
InChI Key
QNEGDGPAXKYZHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • アルキニルブロミドまたはアニリン/チオフェノールとのSuzukiカップリング反応
  • フェノール類の選択的ヒドロキシル化
以下の生物活性分子の合成に関与する反応剤です。
  • 乳酸デヒドロゲナーゼインヒビターとして用いるN-ヒドロキシインドール-2-カルボキシラート類
  • 非ATP拮抗型MK2インヒビター
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3