About This Item
化学式:
CH3SC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
168.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
77-83 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
CSc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
InChI Key
QXBWTYBCNFKURT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
- パラジウム触媒によるクロスカップリング反応
- 鈴木宮浦カップリング反応
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
521248-10G:
521248-BULK:
521248-VAR:
Yae In Cho et al.
Inorganic chemistry, 58(19), 12689-12699 (2019-09-10)
We report syntheses and H2 activation involving model complexes of mono-iron hydrogenase (Hmd) derived from acyl-containing pincer ligand precursors bearing thioether (CNS
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
521248-10G | 4061832710945 |