Merck
519618
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxypropane
97%
別名:
Acetone diethyl acetal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
132.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketal
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(C)(C)OCC
InChI
1S/C7H16O2/c1-5-8-7(3,4)9-6-2/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
FGQLGYBGTRHODR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
519618-5G:
519618-BULK:
519618-25G:
519618-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydrolysis of D-(--)-Ethyl α-Benzoyloxypropionate and L-(--)-Ethyl α-Acetoxy-β-phenylpropionate by α-Chymotrypsin.
Cohen SG and Weinstein SY.
Journal of the American Chemical Society, 86(23), 5326-5330 (1964)
The Preparation of Some Ketals of Alkylacetylenes with the Higher Alcohols1.
Killian DB, et al.
Journal of the American Chemical Society, 58(1), 80-81 (1936)
Rapid chemical dehydration of plant material for light and electron microscopy with 2, 2-dimethoxypropane and 2, 2-diethoxypropane.
Lin CH, et al.
American Journal of Botany, 602-605 (1977)