反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
40 wt. % in H2O
テクニック
electron microscopy: suitable
bp
100 °C
密度
1.391 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Na+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/Mn.Na.4O/q;+1;;;;-1
InChI Key
WPWYHBSOACXYBB-UHFFFAOYSA-N
詳細
過マンガン酸ナトリウム溶液(NaMnO4)は、酸化マンガンと次亜塩素酸ナトリウムを使用して調製できる水溶性塩溶液です。電子回路のエッチング剤として使用できます。また、電子顕微鏡検査法の定着剤としても使用できます。
アプリケーション
- Describing the permeability of permanganate co-ions in a CEM with varying supporting electrolyte concentrations:イオン交換膜における過マンガン酸ナトリウムの輸送特性に焦点を合わせた研究で、電気化学的デバイスにおけるその用途に関する知見を提供しています。(HJ Cassady, MF Rochow, MA Hickner - Journal of Membrane Science, 2024)。続きを読む。
- The long-term removal of dissolved Mn from drinking water via membrane filtration using sodium permanganate as a pre-oxidant:この研究では、飲料水精製のための膜ろ過システムにおける効果的な予備酸化剤としての過マンガン酸ナトリウムの使用を示しています。(YS Lee, J Eom, IA Khan, JO Kim - Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2024)。続きを読む。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
519073-500ML:4548173960395
519073-VAR:
519073-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Selective demonstration of serotonergic neurons and terminals in electron micrographs: loading with 5,7-dihydroxytryptamine and fixation with NaMnO4.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 30(8), 769-773 (1982-08-01)
Sodium permanganate fixation for electron microscopy
The Journal of Biophysical and Biochemical Cytology, 9(3), 711-711 (1961)
Chemosphere, 170, 95-103 (2016-12-16)
Coexisting metal ions may significantly inhibit the oxidative reactivity of manganese oxides toward organic contaminants in metal-organic multi-pollutant waters. While the metal inhibition on the oxidation of organic contaminants by manganese oxides has previously been reported, the extent of the
Manganese compounds
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Cell and tissue fixation, 1972-1982.
The Histochemical journal, 17(4), 389-442 (1985-04-01)