Merck
518913
Sigma-Aldrich
炭窒化チタン
powder, ≤5 μm, 99.8% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ti2CN
CAS番号:
分子量:
121.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.8% trace metals basis
フォーム
powder
粒径
≤5 μm
mp
>350 °C (lit.)
密度
5.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ti][Ti]C#N
InChI
1S/CN.2Ti/c1-2;;
InChI Key
GMHFHWHEKOWDDD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
518913-250G:
518913-BULK:
518913-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)