Merck
514675
Sigma-Aldrich
エチル3,5-ジフルオロベンゾイルホルマート
96%
別名:
3,5-ジフルオロフェニルグリオキシル酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3COCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
214.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
247.4 °C (lit.)
密度
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)C(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C10H8F2O3/c1-2-15-10(14)9(13)6-3-7(11)5-8(12)4-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
JPTHBXHXKOKMTE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65.56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
514675-BULK:
514675-1G:
514675-VAR:
514675-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)