Merck
513962
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamic acid-β,2,3,4,5,6-d6
98 atom % D
別名:
3-Phenyl-d5-2-propenoic acid-3-d1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CD=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
154.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
bp
300 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[H]\C(=C(\[2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
WBYWAXJHAXSJNI-UMENIHJVSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
513962-250MG:
513962-VAR:
513962-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)