Merck
513016
Sigma-Aldrich
3-シアノフェニルボロン酸
≥95.0%
別名:
(m-Cyanophenyl)boronic acid, 3-Cyanobenzeneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
146.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
mp
298 °C (dec.) (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
OB(O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6BNO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,10-11H
InChI Key
XDBHWPLGGBLUHH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Cyanophenylboronic acid can be used:
  • As an intermediate in the synthesis of piperidine-based MCH R1 antagonists.
  • As a substrate in the Suzuki coupling reactions to prepare 4-aryl-1,8-naphthyridin-2(1H)-ones.
  • As an intermediate in the synthesis of biaryl-based phenylalanine amino acid analogs, which are used as kainate receptors ligands.
  • To prepare phenylimidazole-based Ir(III) complexes for phosphorescent blue OLED applications.
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
513016-1G:4548173164748
513016-BULK:
513016-VAR:
513016-5G:4548173164755
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A convenient synthesis of 4-aryl-1, 8-naphthyridin-2 (1H)-ones by the Suzuki coupling
Ban H, et al.
Tetrahedron Letters, 44(32), 6021-6023 (2003)