Merck
510661
Sigma-Aldrich
イットリウム(III) ブトキシド 溶液
0.5 M in toluene, ≥99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Y(OC4H9)3
CAS番号:
分子量:
308.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
liquid
反応適合性
core: yttrium
reagent type: catalyst
濃度
0.5 M in toluene
屈折率
n20/D 1.495
bp
109 °C
密度
0.9 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCO[Y](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/3C4H9O.Y/c3*1-2-3-4-5;/h3*2-4H2,1H3;/q3*-1;+3
InChI Key
PCOPFSXTYFFNIG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
固体酸化物燃料電池用の複合薄膜電極の前駆体です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
510661-25ML:4548173164595
510661-VAR:
510661-BULK:
510661-100ML:4548173164588
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)