Merck
510211
Sigma-Aldrich
Nafion分散 溶液
greener alternative
5 wt. % in mixture of lower aliphatic alcohols and water, contains 45% water
別名:
D-521
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
eCl@ss:
32110203
当量
1,100
含みます
45% water
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
5 wt. % in mixture of lower aliphatic alcohols and water
屈折率
n20/D 1.368
bp
84 °C
密度
0.921 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
InChI Key
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
Nafion全フッ素置換樹脂溶液は、電解質材料として広く使用されています。金属酸化物との複合膜の生成に使用されます。この膜を使用することで、化学的に安定なプロトン交換膜(PEM)燃料電池を形成しやすくなります。バイオマーカーの検出および選択性を改善するために、メソポーラスな金属フィルムにコーティングできます。また、グルコースバイオセンサーとするために、グラフェンとの複合電極材料の形成に使用される場合もあります。
Nafionを担体とした半導体微粒子が水の光分解に用いられています。超強酸触媒として有機合成用に用いられています。金属との複合材料を作製した場合、人工筋肉アクチュエーターや有機溶媒中の電気活性種を分析する固体電解質、有機電解合成の電極として利用されています。
包装
ガラスボトルに充填されています
物理的形状
水素イオン型
法的情報
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
510211-25ML:4548173164519
510211-VAR:
510211-100ML:4548173164502
510211-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nichanan Phansroy et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 126(4), 514-521 (2018-05-17)
A single chamber type microbial fuel cell (MFC) with 100 mL of chamber volume and 50 cm2 of air-cathode was developed in this study wherein a developed iron-plated carbon-felt anode and Shewanella oneidensis MR-1 were used. The performance of the iron-plated carbon-felt
Yuya Takeuchi et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 123(3), 358-363 (2016-11-08)
Cellulomonas fimi, Cellulomonas biazotea, and Cellulomonas flavigena are cellulose-degrading microorganisms chosen to compare the degradation of cellulose. C. fimi degraded 2.5 g/L of cellulose within 4 days, which was the highest quantity among the three microorganisms. The electric current generation by the
Waller, F.J.; Van Scoyoc, R.W.
Chemtech, 17, 438-438 (1987)
Bard, A.J.
Berichte Bunsen-Gesellschaft, 92, 1187-1187 (1988)
Organically functionalized titanium oxide/Nafion composite proton exchange membranes for fuel cells applications
Cozzi D, et al.
Journal of Power Sources, 248, 1127-1132 (2014)
資料
Materials Issues in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.
すべて表示
関連コンテンツ
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
電池、燃料電池、スーパーキャパシタは、電極/電解質界面での電気化学的なエネルギー生成と、電子/イオンの輸送分離を利用したエネルギー変換・貯蔵デバイスです。