Merck
50032
Sigma-Aldrich
L-(-)-グリセリン酸 ヘミカルシウム塩 一水和物
≥97.0% (KT)
別名:
(S)-2,3-ジヒドロキシプロパン酸 ヘミカルシウム塩 一水和物, L-グリセリン酸 カルシウム塩 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O8 · Ca · 2H2O
CAS番号:
分子量:
286.25
Beilstein:
6119063
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (KT)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −13±1°, c = 5% in H2O
white
mp
134 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.O.OC[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m00.../s1
InChI Key
OKEVQKKVYQHNFW-PXYKVGKMSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
50032-1G:
50032-BULK:
50032-VAR:
50032-5G:
50032-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)