Merck
G7274
Sigma-Aldrich
DL-グリセリン酸 ヘミカルシウム塩 水和物
≥98% (GC)
別名:
2,3-ジヒドロキシプロパン酸 ヘミカルシウム塩, ヘミ-カルシウムDL-グリセリン酸, ヘミカルシウムDL-グリセリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[HOCH2CH(OH)COO]2Ca · ×H2O
CAS番号:
分子量:
250.22 (anhydrous basis)
Beilstein:
4614104
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
crystalline
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
不純物
<18% water (Karl Fischer)
beige
mp
134 °C (dec.) (lit.)
溶解性
50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (1 N Hydrochloric acid)
微量陽イオン
Ca: 15.5-16.5% (anhydrous)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OCC(O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI Key
OKEVQKKVYQHNFW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DL-glyceric acid is also known as 2,3-dihydroxypropanoic acid.
生物化学的/生理学的作用
Glyceric acid is an intermediate in the glycolysis pathway.
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G7274-250MG:
G7274-BULK:
G7274-1G:
G7274-5G:
G7274-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael D Drake et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 44(3), 210-219 (2006-02-16)
Vicinal (1)H--(1)H coupling constants were used to determine the conformational preferences of 2,3-dihydroxypropanoic acid (1) (DL-glyceric acid) in various solvents and its different carboxyl ionization states. The stereospecific assignments of J(12) and J(13) were confirmed through the point-group substitution of