Merck
49920
Sigma-Aldrich
グリセリンホルマール
≥98.0% (GC)
別名:
1,3(or 2,3)-O-Methylene-1,2,3-propanetriol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O3
CAS番号:
分子量:
104.10
Beilstein:
103206
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
含みます
~0.02% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
組成
5-hydroxy-1,3-dioxane, ~60%
4-hydroxymethyl-1,3-dioxolane, ~40%
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
n20/D 1.451
bp
192-193 °C (lit.)
密度
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
OCC1COCO1.OC2COCOC2
InChI
1S/2C4H8O3/c5-4-1-6-3-7-2-4;5-1-4-2-6-3-7-4/h2*4-5H,1-3H2
InChI Key
JIUMSISXCKWZTA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリセロールホルマール(GF)は、約60%の5-ヒドロキシ-1,3-ジオキサンと約40%の4-ヒドロキシメチル-1,3-ジオキソランからなる、軽いグリセロールアセタールです。酸触媒存在下での、グリセロールとホルムアルデヒドの反応によって調製できます。 毒性試験において使用する注入溶媒としてのGFの性能が報告されています。
アプリケーション
グリセロールホルマールは、アシクロビルの類縁体である、9-[(2-ヒドロキシ-1-(ヒドロキシメチル)エトキシ)メチル]グアニン(2'-nor-2'-デオキシグアノシン)の多段階合成に使用できます。4-置換型ジオキソランの調製にも使用できます。
グリセロールホルマールは、水に不溶性の化合物の溶解に使用され、溶解後の水系での希釈を可能にします。化学的および色素乳化剤や、ドラッグデリバリーのための共溶媒として使用されています。グリセロールホルマールは、ラットにおける抗生剤の送達のためのビークルとして使用されています。
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
49920-500ML:
49920-VAR:
49920-100ML:
49920-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
4-Substituted dioxolanes by chemoselective reactions on glycerol formal.
Gras JL, et al.
Tetrahedron Letters, 34(27), 4335-4336 (1993)
Activation by thymidine kinase and potent antiherpetic activity of 2'-nor-2'-deoxyguanosine (2' NDG).
Ashton WT, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 108(4), 1716-1721 (1982)
A note on glycerol formal as a solvent in toxicity testing.
Sanderson DM.
The Journal of Pharmacy and Pharmacology, 11(1), 150-156 (1959)
Selective catalytic etherification of glycerol formal and solketal with dialkyl carbonates and K2CO3.
Selva M, et al.
Green Chemistry, 14(1), 188-200 (2012)
Sarah Nickolls et al.
Advances in pharmacological sciences, 2011, 608912-608912 (2011-12-14)
GABA(A) receptors containing α2/3 subunits are current targets in the battle to develop new pain medications, as they are expressed in the spinal cord where increasing inhibitory drive should result in analgesia. However, this approach is prone to a range