Merck
G1513
Sigma-Aldrich
グリセリンホルマール
47-67% 5-hydroxy-1,3-dioxane basis (GC), 33-53% 4-hydroxymethyl-1,3-dioxolane basis (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O3
CAS番号:
分子量:
104.10
Beilstein:
103206
MDL番号:
UNSPSCコード:
50161901
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
含みます
~0.02% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
組成
5-hydroxy-1,3-dioxane, 47-67% GC
4-hydroxymethyl-1,3-dioxolane, 33-53% GC
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
密度
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC1COCO1.OC2COCOC2
InChI
1S/2C4H8O3/c5-4-1-6-3-7-2-4;5-1-4-2-6-3-7-4/h2*4-5H,1-3H2
InChI Key
JIUMSISXCKWZTA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glycerol formal (GlyF) includes isomers, namely, 4-hydroxymethyl-1,3-dioxolane and 5-hydroxy-1,3-dioxane. It is a glycerol synthon with a combination of two 5- and 6-membered ring isomers.
アプリケーション
グリセロールホルマールは、水に不溶性の化合物の溶解に使用され、溶解後の水系での希釈を可能にします。化学的および色素乳化剤や、ドラッグデリバリーのための共溶媒として使用されています。グリセロールホルマールは、ラットにおける抗生剤の送達のためのビークルとして使用されています。
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
G1513-BULK:
G1513-100ML:
G1513-250ML:
G1513-1L:
G1513-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Properties of fatty acid glycerol formal ester (FAGE) for use as a component in blends for diesel engines
Lapuerta M, et al.
Biomass and Bioenergy, 130-140 (2015)
Sarah Nickolls et al.
Advances in pharmacological sciences, 2011, 608912-608912 (2011-12-14)
GABA(A) receptors containing α2/3 subunits are current targets in the battle to develop new pain medications, as they are expressed in the spinal cord where increasing inhibitory drive should result in analgesia. However, this approach is prone to a range
Kazuo Hotta et al.
Anticancer research, 35(9), 4681-4689 (2015-08-09)
We investigated whether hepatic multidrug resistance-associated protein 2 (ABCC2) is involved in the hepatobiliary excretion of regorafenib, a novel multi-kinase inhibitor, using Sprague-Dawley (SD) rats and Eisai hyperbilirubinemic rats (EHBR) lacking the efflux transporter ABCC2. The involvement of organic anion-transporting