Merck
496847
Sigma-Aldrich
テトラヒドロフラン-3-カルボキサルデヒド 溶液
50 wt. % in H2O, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O2
CAS番号:
分子量:
100.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
濃度
50 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.416
bp
99 °C
密度
1.106 g/mL at 25 °C
官能基
aldehyde
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=CC1CCOC1
InChI
1S/C5H8O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h3,5H,1-2,4H2
InChI Key
GSUBXIVOZXWGKF-UHFFFAOYSA-N
詳細
生成物は、テトラヒドロフラン-3-カルボキシアルデヒドの50重量%水溶液です。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
496847-VAR:
496847-500ML:
496847-1L:
496847-25ML:
496847-BULK:
496847-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)