Merck
496391
Sigma-Aldrich
1,1′-Ferrocenedicarboxaldehyde
96%
別名:
1,1'-ジホルミルフェロセン, 1,1'-ビスホルミルフェロセン, シクロペンタジエンカルボキサルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10FeO2
CAS番号:
分子量:
242.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
151-156 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe].O=C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.O=C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H5O.Fe/c2*7-5-6-3-1-2-4-6;/h2*1-5H;
InChI Key
SRAPEJKOIJWBFN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
496391-500MG:
496391-VAR:
496391-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)