Merck
495611
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-isocyanatohexanoate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OCN(CH2)5CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
185.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
密度
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)CCCCCN=C=O
InChI
1S/C9H15NO3/c1-2-13-9(12)6-4-3-5-7-10-8-11/h2-7H2,1H3
InChI Key
ZCLBSYCOBSMTMV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Ethyl 6-isocyanatohexanoate can be synthesized by reacting ethyl 6-aminohexanoate hydrochloride with phosgene. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been evaluated.
アプリケーション
Ethyl 6-isocyanatohexanoate may be used in the synthesis of 1-(5-ethoxycarbonylpentylcarbamoyl)-5-fluorouracil.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
495611-VAR:
495611-2G:
495611-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 570-570 (2014)
5-Fluorouracil derivatives. XI. Synthesis of 1-hexylcarbamoyl-5-fluorouracil metabolites.
Ozaki S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34(2), 893-896 (1986)