Merck
493287
Sigma-Aldrich
Potassium carbonate-13C
98 atom % 13C
別名:
Carbonic-13C acid, dipotassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K213CO3
CAS番号:
分子量:
139.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 13C
フォーム
solid
mp
891 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[K+].[K+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
InChI Key
BWHMMNNQKKPAPP-GOCMCNPZSA-L
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
493287-VAR:
493287-1G-PW:
493287-1G:
493287-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)