Merck
493252
Sigma-Aldrich
リン酸-17O4 溶液
~80 wt. % in H217O, 20 atom % 17O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3P17O4
CAS番号:
分子量:
101.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
20 atom % 17O
品質水準
分子量
99.80 by atom % calculation (20 atom % 17O)
濃度
~80 wt. % in H217O
質量シフト
M+4
SMILES記法
[17OH]P([17OH])([17OH])=[17O]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-JCDJMFQYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
493252-BULK:
493252-VAR:
493252-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)