Merck
493120
Sigma-Aldrich
Sarcosine-d3 (methyl-d3)
99 atom % D
別名:
N-Methyl-d3-glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3NHCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
92.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
形状
solid
mp
208-212 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])NCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)/i1D3
InChI Key
FSYKKLYZXJSNPZ-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
493120-1G-PW:
493120-1G:
493120-BULK:
493120-VAR:
試験成績書(COA)