Merck
493074
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCO15N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
74.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H]C(=O)[15N](C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i4+1
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-AZXPZELESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58.00 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
493074-VAR:
493074-500MG-PW:
493074-500MG:
493074-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)