About This Item
化学式:
C2H515NH2·HCl
CAS番号:
分子量:
82.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
mp
107-108 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl.CC[15NH2]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H/i3+1;
InChI Key
XWBDWHCCBGMXKG-FJUFCODESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
492582-BULK:
492582-500MG:
492582-500MG-PW:
492582-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)