Merck
586307
Sigma-Aldrich
Ethylamine-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH215NH2
CAS番号:
分子量:
46.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
bp
16.6 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC[15NH2]
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3/i3+1
InChI Key
QUSNBJAOOMFDIB-LBPDFUHNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameGas cylinderExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
586307-VAR:
586307-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)