Merck
492353
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid-2-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH213CH(15NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
135.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2][13CH](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1,5+1
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-BFQMUAMKSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
492353-BULK:
492353-VAR:
492353-250MG-PW:
492353-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)