Merck
492264
Sigma-Aldrich
Dimethylamine-13C2 hydrochloride
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH3)2NH · HCl
CAS番号:
分子量:
83.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
形状
solid
mp
170-173 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
Cl.[13CH3]N[13CH3]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1+1,2+1;
InChI Key
IQDGSYLLQPDQDV-AWQJXPNKSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1