Merck
357839
Sigma-Aldrich
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
98%
別名:
4,5,6,7-テトラヒドロ-4-オキソインドール, NSC 131681
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO
CAS番号:
分子量:
135.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
188-190 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
O=C1CCCc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H9NO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h4-5,9H,1-3H2
InChI Key
KASJZXHXXNEULX-UHFFFAOYSA-N
詳細
Iodination of 1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-one using 1-chloromethyl­-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetra­fluoroborate) yields α-iodo derivative as the main product.
アプリケーション
  • 抗腫瘍薬としてのプサンモペンミンAの合成における活性剤
  • C-H挿入反応による1,3,4,5-テトラヒドロベンゾインドールβ-ケトエステルと三環式テトラヒドロベンゾインドールの合成における活性剤
  • グアニル酸シクラーゼ阻害剤としての三環式インドールおよびジヒドロインドール誘導体の調製における反応剤
  • Pdを触媒とする(ハロベンジル)ピロール類の分子内C-H結合官能基化による縮合ピロロインドール類の調製における反応剤
  • ロジウムカルベノイドの不斉C-H挿入に続くコープ転移脱離によるアリールアルケニルインドールのエナンチオ選択的調製における反応剤
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one may be used in the preparation of:
  • 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carbonitrile
  • methyl 2-(4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indol-1-yl)acrylate
  • 3-(4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indol-1-yl)propanenitrile
  • potent and orally active 5-HT1A agonists, (R)-(+)- and (S)-(-)-1-formyl-6,7,8,9-tetrahydro-N,N-dipropyl-3H-benz[e]indol-8-amines
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
357839-BULK:
357839-5G:
357839-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
DNA binders: 1. evaluation of DNA-interactive ability, design, and synthesis of novel intercalating agents
Sechi M, et al.
Letters in Drug Design & Discovery, 6(1), 56-62 (2009)
Direct α-iodination of aryl alkyl ketones by elemental iodine activated by 1-chloromethyl-4-fluoro-1, 4-diazoniabicyclo [2.2. 2] octane bis (tetrafluoroborate).
Jereb M, et al.
Synthesis, 06, 0853-0858 (2003)
Synthesis of pyrrolo [1, 2-a] indole-1, 8 (5H)-diones as new synthons for developing novel tricyclic compounds of pharmaceutical interest.
Sechi M, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 5, 97-106 (2004)
Synthesis of (R)-and (S)-1-formyl-6, 7, 8, 9-tetrahydro-N, N-(dipropyl)-3H-benz [e] indol-8-amines: potent and orally active 5-HT1A receptor agonists.
Lin C-H, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31(1), 129-139 (1994)