Merck
492205
Sigma-Aldrich
Diethyl acetamidomalonate-15N
98 atom % 15N
別名:
1,3-Diethyl 2-(acetylamino-15N)propanedioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO15NHCH(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
218.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
185 °C/20 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCOC(=O)C([15NH]C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)/i10+1
InChI Key
ISOLMABRZPQKOV-DETAZLGJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
492205-1G:
492205-BULK:
492205-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)