Merck
491993
Sigma-Aldrich
Butyric acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
別名:
Butanoic acid-1,2-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH213CH213CO2H
CAS番号:
分子量:
90.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.3969 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
-6--3 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
CC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i3+1,4+1
InChI Key
FERIUCNNQQJTOY-CQDYUVAPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491993-100MG-PW:
491993-BULK:
491993-100MG:
491993-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)