Merck
491926
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol-α-13C-α,α-d2
99 atom % 13C, 98 atom % D
別名:
Benzenemethan-d2-ol-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H513CD2OH
CAS番号:
分子量:
110.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
品質水準
屈折率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
密度
1.074 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H][13C]([2H])(O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6+1D2
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-OCAPALNOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491926-VAR:
491926-BULK:
491926-500MG:
491926-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)