Merck
491519
Sigma-Aldrich
4-Aminophenol-d7
98 atom % D
別名:
4-(Amino-d2)phen-2,3,5,6-d4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D2NC6D4OD
CAS番号:
分子量:
116.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
mp
188-190 °C (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2/i1D,2D,3D,4D/hD3
InChI Key
PLIKAWJENQZMHA-ZZLZVNDKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
383.0 °F - closed cup
引火点(℃)
195 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491519-BULK:
491519-1G:
491519-1G-PW:
491519-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)