Merck
491373
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4-エチルアミノ-15N-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン
99 atom % 15N, 98% (CP)
別名:
アトラジン-(エチルアミノ-15N)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14Cl15NN4
CAS番号:
分子量:
216.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
mp
172-174 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC[15NH]c1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i10+1
InChI Key
MXWJVTOOROXGIU-DETAZLGJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Heart
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491373-100MG-PW:
491373-VAR:
491373-BULK:
491373-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)