Merck
491268
Sigma-Aldrich
Isoamyl nitrite-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
別名:
15N Labeled isoamyl nitrite, Isopentyl nitrite-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH2O15NO
CAS番号:
分子量:
118.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
97% (CP)
屈折率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
密度
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)CCO[15N]=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3/i6+1
InChI Key
OWFXIOWLTKNBAP-PTQBSOBMSA-N
アプリケーション
This product may be used as an analytical standard.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
引火点(°F)
closed cup
引火点(℃)
closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491268-BULK:
491268-500MG:
491268-500MG-PW:
491268-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)