Merck
149799
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-テトラフェニルナフタレン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H4(C6H5)4
CAS番号:
分子量:
432.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
199-201 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2c(-c3ccccc3)c(-c4ccccc4)c5ccccc5c2-c6ccccc6
InChI
1S/C34H24/c1-5-15-25(16-6-1)31-29-23-13-14-24-30(29)32(26-17-7-2-8-18-26)34(28-21-11-4-12-22-28)33(31)27-19-9-3-10-20-27/h1-24H
InChI Key
UCTTYTFENYGAPP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,2,3,4-テトラフェニルナフタレンの三重励起状態は、ヘキサン溶液中に存在する 7,7′-ジメチルゲルマ-1,4,5,6-テトラフェニル-2,3-ベンゾ-ノルボルエナジン(GNB)が辿る光化学変化過程の一次中間体です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
149799-1G:
149799-BULK:
149799-VAR:
149799-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Margarita V Kaletina et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(50), 13341-13348 (2006-12-15)
Laser pulse photolysis experiments have shown that the triplet excited-state of 1,2,3,4-tetraphenylnaphthalene (TPN) is one of the primary intermediates of the photochemical transformation of 7,7'-dimethylgerma-1,4,5,6-tetraphenyl-2,3-benzo-norbornadiene (GNB) in hexane solution. The molar absorption of T-T absorption and the quantum yield of