Merck
491187
Sigma-Aldrich
17β-Estradiol-16,16,17-d3
98 atom % D, 99% (CP)
別名:
β-Estradiol-16,16,17-d3, 1,3,5-Estratriene-3,17β-diol-16,16,17-d3, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene-16,16,17-d3, Deuterated 17β-estradiol, Dihydrofolliculin-16,16,17-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18D3H21O2
CAS番号:
分子量:
275.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
178-179 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i7D2,17D
InChI Key
VOXZDWNPVJITMN-SPGJGCHISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
491187-VAR:
491187-100MG-PW:
491187-BULK:
491187-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1