Merck
490970
Sigma-Aldrich
尿素-15N2
≥10 atom % 15N, ≥96% (CP)
別名:
15N 標識尿素, カルバミド-15N2, カルボニルジアミド-15N2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215NCO15NH2
CAS番号:
分子量:
62.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥10 atom % 15N
アッセイ
≥96% (CP)
分子量
60.25 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp
132-135 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Urea-15N2 a stable isotope compound enriched with 15N isotope.
アプリケーション
Urea-15N2 is used
  • In research related to agriculture as fertilizer to investigate crop uptake or denitrification and leaching losses of native soil N via the “added N interaction”.
  • To understand the dynamics of mineral fertilizer and organic-N in soil-plant systems.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
490970-VAR:
490970-25G:
490970-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
尿素 ACS reagent, 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
U5128
尿素
Xu Zhao et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 64(15), 3017-3024 (2016-03-30)
The nitrogen (N) isotope method reveals that application of fertilizer N can increase crop uptake or denitrification and leaching losses of native soil N via the "added N interaction". However, there is currently little evidence of the impact of added