Merck
490849
Sigma-Aldrich
テレフタル酸-2,2'-13C2
99 atom % 13C
別名:
1,4-ベンゼンジカルボン酸-カルボキシル-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,4-(13CO2H)2
CAS番号:
分子量:
168.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
O=[13C](O)C1=CC=C([13C](O)=O)C=C1
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
InChI Key
KKEYFWRCBNTPAC-BFGUONQLSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490849-250MG-PW:
490849-250MG:
490849-VAR:
490849-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)