Merck
490814
Sigma-Aldrich
Sodium nitrite-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
別名:
15N Labeled sodium nitrite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na15NO2
CAS番号:
分子量:
69.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352118
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
mp
271 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[O-][15N]=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1;
InChI Key
LPXPTNMVRIOKMN-YTBWXGASSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490814-VAR:
490814-5G:
490814-10G:
490814-BULK:
490814-1G:4548173162034
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)