Merck
490601
Sigma-Aldrich
Propane-d8
99 atom % D
別名:
Perdeuteropropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD2CD3
CAS番号:
分子量:
52.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
1.5 (vs air)
蒸気圧
8.42 atm ( 21.1 °C)
同位体純度
99 atom % D
bp
−42.1 °C (lit.)
mp
−188 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
InChI Key
ATUOYWHBWRKTHZ-AUOAYUKBSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
真鍮製CGA 110/180バルブ付きレクチャーボトル
おすすめ製品
ステンレス鋼製コントロ-ルバルブZ146951またはZ187224
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-155.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-104 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490601-1L-EU:
490601-VAR:
490601-1L:
490601-1L-PW:
490601-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)