Merck
490512
Sigma-Aldrich
Phenol-2,4,6-d3
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D3C6H2OH
CAS番号:
分子量:
97.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solid
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
密度
1.105 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]c1cc([2H])c(O)c([2H])c1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,4D,5D
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-NHPOFCFZSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490512-VAR:
490512-250MG:4548173161990
490512-250MG-PW:
490512-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yehia Z Baghdady et al.
Analytica chimica acta, 1036, 195-203 (2018-09-27)
Metabolite profiling can be used as a diagnostic measure for both short and long term co-exposure by individuals to benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes (BTEX). A novel one pot derivatization in situ kit (OPDISK) was developed and optimized using a