Merck
490458
Sigma-Aldrich
Sodium oxalate-13C2
99 atom % 13C
別名:
Oxalic acid-13C2 sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na213C2O4
CAS番号:
分子量:
135.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
mp
250-270 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-][13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2/i1+1,2+1;;
InChI Key
ZNCPFRVNHGOPAG-BQTCFENJSA-L
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490458-1G-PW:
490458-VAR:
490458-BULK:
490458-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2